Learn More
2-Methyl-1,3-dithiolane, 99%
Codice prodotto. 11470977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470977 25 g 25g
11460977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23372.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5616-51-3 | C4H8S2 | 120.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5616-51-3
Formula molecolare C4H8S2
Molecular Weight (g/mol) 120.23
Numero MDL MFCD01729666
InChI Key CARJCVDELAMAEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dithiolane, 2-methyl, 2-methyl-1,3-dithiacyclopentane, unii-4o81r0spr0, 1,3-dithiolane,2-methyl, fema no. 3705, acmc-20anre, acetaldehdye ethylene thioacetal
PubChem CID 21828
IUPAC Name 2-methyl-1,3-dithiolane
SMILES CC1SCCS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1,3-dithiolane
Densità 1.15
Punti di ebollizione 40°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Odore Unpleasant
Quantità 25 g
Peso formulazione 120.23
Percent Purity 99%