Learn More
2-methyl-1,3-oxazole-4-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11356975
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11356975 5 g Amber Glass Bottle 5g
11346975 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10515100 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11356975 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC57904DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 113732-84-6
Formula molecolare C5H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 111.1
InChI Key ARAUEWKXKTYCHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyloxazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-oxazole-4-carbaldehyde, 2-methyloxazole-4-carboxaldehyde, 2-methyl-4-formyloxazole, 4-oxazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 4-formyl-2-methyl-1,3-oxazole, 2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde, acmc-20ai0d, 2-methyl-4-oxazolecarbaldehyde
PubChem CID 11073372
IUPAC Name 2-methyl-1,3-oxazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=NC(=CO1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-methyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 111.1
Percent Purity 97%