Learn More
2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10411504
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10411504 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10215554 1 g Amber Glass Bottle 1g
10673235 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10411504 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC57901CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 23062-17-1
Formula molecolare C5H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 127.099
InChI Key IARMCEYEYXXEOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyloxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-methyl, 4-carboxy-2-methyl-1,3-oxazole, 2-methyloxa, oxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyloxazol-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl-3h-isoxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-oxazolecarboxylic acid
PubChem CID 539404
IUPAC Name 2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=NC(=CO1)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-methyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 127.1
Percent Purity 97%