Learn More
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10603595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10603595 1 g Amber Glass Bottle 1g
10006924 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10603595 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC05709DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 76632-23-0
Formula molecolare C5H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 129.177
InChI Key KRCIFTBSQKDYMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-methylthiazol-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methylthiazole, 4-thiazolemethanol, 2-methyl, 2-methyl-thiazol-4-yl-methanol, 2-methyl-4-thiazolemethanol, 4-thiazolemethanol,2-methyl, 2-methyl-4-thiazolyl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methyl thiazole
PubChem CID 10582809
IUPAC Name (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
SMILES CC1=NC(=CS1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methanol
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 129.18
Percent Purity 97%