Learn More
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10613595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10613595 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10208513 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10613595 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC05713CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 103694-26-4
Formula molecolare C5H8N2S
Molecular Weight (g/mol) 128.193
Numero MDL MFCD06212804
InChI Key ZCKAEFOHSOQKHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 2-methyl-1,3-thiazole-4-methylamine, 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, c-2-methyl-thiazol-4-yl-methylamine, 4-thiazolemethanamine, 2-methyl, 4-thiazolemethanamine,2-methyl, 4-aminomethyl-2-methyl-1,3-thiazole, 1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 2-methylthiazol-4-yl methylamine
PubChem CID 18467479
IUPAC Name (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine
SMILES CC1=NC(=CS1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 128.2
Percent Purity 97%