Learn More
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10471684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10471684 250 mg 250mg
10644385 1 g 1g
10021214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10471684 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC05704CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 20949-84-2
Formula molecolare C5H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 127.16
Numero MDL MFCD06655197
InChI Key AEHWVNPVEUVPMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763191
IUPAC Name 2-methyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=NC(C=O)=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-formyl-2-methylthiazole, 2-methylthiazole-4-carbaldehyde, 2-methylthiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl-4-formylthiazole, 2-methyl-4-fomylthiazole, 4-formyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Peso formulazione 127.17
Percent Purity 97%