Learn More
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbothioamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10213432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10213432 1 g Amber Glass Bottle 1g
10275424 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10213432 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB02802DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 174223-29-1
Formula molecolare C5H6N2S2
Molecular Weight (g/mol) 158.237
Numero MDL MFCD00052167
InChI Key DIOPPULTIGEDCB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylthiazole-4-carbothioamide, amino 2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methane-1-thione, maybridge4_004334, 2-methylthiazole-4-thiocarboxamide, 4-thiazolecarbothioamide,2-methyl, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl, 2-methylthiazole-4-carbothioic acid amide, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl-9ci
PubChem CID 2744365
IUPAC Name 2-methyl-1,3-thiazole-4-carbothioamide
SMILES CC1=NC(=CS1)C(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbothioamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 158.25
Percent Purity 97%