Learn More
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboximidamide hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10752323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10752323 1 g Amber Glass Bottle 1g
10544994 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10752323 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB03559DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 18876-82-9
Formula molecolare C5H8ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 177.65
Numero MDL MFCD00178765
InChI Key YYLYRAUCGUIGIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboximidamide hydrochloride, 2-methylthiazole-4-carboxamidine hydrochloride, 2-methyl-thiazole-4-carboxamidine hydrochloride, 2-methylthiazole-4-carboximidamide hydrochloride, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxamidine, chloride, 4-thiazolecarboximidamide,2-methyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2799402
IUPAC Name 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboximidamide;hydrochloride
SMILES CC1=NC(=CS1)C(=N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carboximidamide hydrochloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 177.66
Percent Purity 97%