Learn More
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10572662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10572662 1 g 1g
10394702 250 mg 250mg
10321665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10572662 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC05701DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 35272-15-2
Formula molecolare C5H5NO2S
Molecular Weight (g/mol) 143.16
Numero MDL MFCD03407332
InChI Key ZHDRDZMTEOIWSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylthiazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-thiazolecarboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-thiazole4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 284728
IUPAC Name 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=NC(=CS1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 143.17
Percent Purity 97%