Learn More
2-Methyl-1,4-butanediol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methyl-1,4-butanediol |
| CAS | 2938-98-9 |
| Formula molecolare | C5H12O2 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(4-7)2-3-6/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | C(CCO)(CO)C |
| IUPAC Name | 2-methylbutane-1,4-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 104.15 |
| Peso formulazione | 104.0837 |