Learn More
2-Methyl-1,4-naphthoquinone, 98%
Codice prodotto. 10626534 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10626534 5 g Bottiglia in vetro 5g
10071200 25 g Bottiglia in vetro 25g
10657092 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10626534 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127180050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 58-27-5 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-27-5
Formula molecolare C11H8O2
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Numero MDL MFCD00001681
InChI Key MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
PubChem CID 4055
ChEBI CHEBI:28869
IUPAC Name 2-methylnaphthalene-1,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1, 4-naphthoquinone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 105.0°C to 108.0°C
Colore Green-Yellow to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 07, II, 656
Indice di Merck 15, 5899
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol (1g/60 mL),benzene (1g/10 mL,soluble in vegetable oils (1g/50 mL),moderately soluble in chloroform and carbon tetrac
Peso formulazione 172.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.