Learn More
2-Methyl-1,4-naphthoquinone, 98%
Codice prodotto. 11440134
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11440134 10 g 10g
11450134 50 g 50g
11460134 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11440134 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13593.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 58-27-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
2-Methyl-1,4-naphthoquinone is a prothrombogenic compound and is used as a model quinone in cell culture investigations. 2-Methyl-1,4-naphthoquinone is a synthetic analogue of of 1,4-naphthoquinone with a methyl group in the 2-position. 2-Methyl-1,4-naphthoquinone can be used as an oxidative injury inducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Methyl-1,4-naphthoquinone is a prothrombogenic compound and is used as a model quinone in cell culture investigations. 2-Methyl-1,4-naphthoquinone is a synthetic analogue of of 1,4-naphthoquinone with a methyl group in the 2-position. 2-Methyl-1,4-naphthoquinone can be used as an oxidative injury inducing agent.
Solubility
Soluble in methanol
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-27-5
Formula molecolare C11H8O2
Molecular Weight (g/mol) 172.183
Numero MDL MFCD00001681
InChI Key MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
PubChem CID 4055
ChEBI CHEBI:28869
IUPAC Name 2-methylnaphthalene-1,4-dione
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
Punto di fusione 104°C to 107°C
Odore Odorless
Quantità 10 g
Beilstein 1908453
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,5831
Informazioni di solubilità Soluble in methanol
Peso formulazione 172.18
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-1,4-naphthoquinone