Learn More
2-Methyl-1,5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10009561
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10009561 1 g 1g
10187814 5 g 5g
10691693 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10009561 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP00294DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 109812-64-8
Formula molecolare C18H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 277.323
Numero MDL MFCD01567220
InChI Key DWIYTBRYOQDHTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1,5-diphenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,5-diphenyl-2-methylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1,5-diphenyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1,5-diphenyl, maybridge1_008589, acmc-20mclm, 2-methyl-1,5-diphenyl-pyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2735512
IUPAC Name 2-methyl-1,5-diphenylpyrrole-3-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C=C(N1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1, 5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 277.32
Percent Purity 97%