Learn More
2-Methyl-1-[N-methyl-N-(3,3-diphenylpropyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Codice prodotto. 17953026
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17953026 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17953026 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3441.080100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methyl-1-[N-methyl-N-(3,3-diphenylpropyl)amino]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol
CAS 100442-33-9
Nomi componenti o analita 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H27 N O
Certificazione/Conformità ISO 9001
InChI Formula InChI=1S/C20H27NO/c1-20(2,22)16-21(3)15-14-19(17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,19,22H,14-16H2,1-3H3
SMILES CN(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)O
IUPAC Name 1-[3,3-diphenylpropyl(methyl)amino]-2-methylpropan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 297.43
Quantità 100 mg
Peso formulazione 297.2093 g/mol