Learn More
2-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10557020 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10557020 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10557020 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 433680500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 21450-90-8 | C11H9BrMg | 245.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide
CAS 21450-90-8, 109-99-9
CAS min. % 5.86, 92.54
CAS max % 7.46, 94.14
Colore Yellow to Brown
Densità 0.9210g/mL
Punti di ebollizione 65.0°C
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C11H9BrMg
Numero MDL MFCD01311486
Quantità 50 mL
Gravità specifica 0.921
Sinonimo 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, frkjgfapmohvam-uhfffaoysa-m, 2-methyl-1-naphthyl magnesium bromide, magnesium,bromo 2-methyl-1-naphthalenyl, magnesium,2-methyl-1h-naphthalen-1-ide,bromide, 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25 m in thf, 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25 m in 2-methf, 2-methyl-1-naphthylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key FRKJGFAPMOHVAM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C([Mg]Br)C2=CC=CC=C2C=C1
IUPAC Name magnesium;2-methyl-1H-naphthalen-1-ide;bromide
Molecular Weight (g/mol) 245.40
PubChem CID 11791449
Peso formulazione 245.4
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.