Learn More
2-Methyl-1-propanol, 99+%, Extra Pure
Codice prodotto. 10317860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10317860 1 L Bottiglia in vetro 1L
10746581 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10105353 25 L Metal drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10317860 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158280010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.50€
    65.70€ / 1L
    Risparmia 5.80€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
2-Methyl-1-propanol, 99+%, C4H10O, CAS Number-78-83-1, 1-hydroxymethylpropane, 1-propanol, 2-methyl, 2-methyl-1-propanol, 2-methylpropyl alcohol, i-butyl alcohol, isobutanol, iso-butyl alcohol, isobutyl alcohol, isobutylalkohol, isopropylcarbinol, 2.5L, 99% min. (GC), 01, 373, 108 deg.C, 100.0, 99.0 | CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-83-1
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00004740
InChI Key ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC Name 2-methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1-propanol
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -108°C
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 108°C
Punto d'infiammabilità 28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2OH
Indice di rifrazione 1.3945 to 1.3965
Quantità 1 L
Beilstein 01, 373
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Indice di Merck 15, 5176
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Viscosità 4 Pas (20°C)
Peso formulazione 74.12
Pressione del vapore 11.7mbar at 20°C
Percent Purity 99+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-1-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.