Learn More
2-Methyl-1-propanol, CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%, Honeywell Riedel-de Haen
Codice prodotto. 15692840
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15692840 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15692840 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 2704661L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1-propanol
Punto di fusione -108°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
Absorbance max. 0.50 at 230 nm, max. 1.0 at 219 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 330 nm, max. 0.03 at 260 nm, max. 0.05 at 250 nm, max. 0.10 at 245 nm
CAS 78-83-1
CAS max % 100.0000%
Densità 0.803 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 28°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H10O
Formula lineare (CH3)2CHCH2OH
Numero MDL MFCD00004740
Numero UN UN1212
Beilstein 1730878
Sinonimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
Punti di ebollizione 108°C
InChI Key ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CO
IUPAC Name 2-methylpropan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 74.123
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
Peso formulazione 74.12
Percent Purity >99.45%
Grado HPLC