Learn More
2-Methyl-1-Propanol, Solstice
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Methyl-1-Propanol |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
| Densità | 0.803g/mL at 25°C |
| Punto d'infiammabilità | 28°C (82.4°F) |
| Formula lineare | (CH3)2CHCH2OH |
| Quantità | 2.5 L |
| Numero UN | 1212 |
| Beilstein | 1730878 |
| Densità vapore | 2.55 (vs air) |
| Peso formulazione | 74.12g/mol |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Methyl-1-propanol
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-methylpropan-1-ol