Learn More
2-Methyl-1-pyrroline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10241323 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10241323 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10241323 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 135070250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 872-32-2 | C5H10N | 84.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-32-2
Formula molecolare C5H10N
Molecular Weight (g/mol) 84.14
Numero MDL MFCD00128806
InChI Key OZLJZWIVBYLSOK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1-pyrroline, 3,4-dihydro-5-methyl-2h-pyrrole, 1pyrroline2methyl, 2h-pyrrole, 3,4-dihydro-5-methyl, pubchem9412
PubChem CID 70103
ChEBI CHEBI:78856
SMILES C[C+]1CCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1-pyrroline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Beige to White
Densità 0.8780g/mL
Punti di ebollizione 104.0°C to 105.0°C
Punto d'infiammabilità 11°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4420
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.878
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
IUPAC Name 5-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole
Peso formulazione 83.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks