Learn More
2-Methyl-1-pyrroline, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11386259
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11386259 25 mL 25mL
11376259 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11386259 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044853.AC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 872-32-2 | C5H10N | 84.14 g/mol
2-Methyl-1-pyrroline acts as monocyclic imine. It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-32-2
Formula molecolare C5H10N
Molecular Weight (g/mol) 84.14
Numero MDL MFCD00128806
InChI Key OZLJZWIVBYLSOK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1-pyrroline, 3,4-dihydro-5-methyl-2h-pyrrole, 1pyrroline2methyl, 2h-pyrrole, 3,4-dihydro-5-methyl, pubchem9412
PubChem CID 70103
ChEBI CHEBI:78856
IUPAC Name 5-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole
SMILES C[C+]1CCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1-pyrroline
Densità 0.878 g/mL
Punti di ebollizione 104°C to 105°C
Punto d'infiammabilità 10°C (50°F)
Quantità 25 mL
Numero UN UN2733
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 83.13
Forma fisica Liquid