Learn More
2-Methyl-1-pyrroline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methyl-1-pyrroline |
| CAS | 872-32-2 |
| Formula molecolare | C5H9N |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 3,4-Dihydro-5-methyl-2H-pyrrole, 2-Methyl-1-pyrroline, 2-Methyl-delta1-pyrroline, 4,5-Dihydro-2-methyl-3H-pyrrole, 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H9N/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1=NCCC1 |
| IUPAC Name | 5-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole |
| Molecular Weight (g/mol) | 83.13 |
| Peso formulazione | 83.0735 |