Learn More
2-Methyl-1-tetralone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11395265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11395265 1 g 1g
11385265 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11395265 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31865.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1590-08-5 | Molecular Formula: C11H12O | Molecular Weight: 160.216 g/mol
Methylation of 1-tetralone followed by the subsequent dehydrogenation of 2-methyl-1-tetralone in the presence of Pd/C catalyst also has been reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methylation of 1-tetralone followed by the subsequent dehydrogenation of 2-methyl-1-tetralone in the presence of Pd/C catalyst also has been reported.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1590-08-5
Formula molecolare C11H12O
Molecular Weight (g/mol) 160.216
Numero MDL MFCD00001690
InChI Key GANIBVZSZGNMNB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1-tetralone, 2-methyl-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-methyl, 2-methyltetralin-1-one, 2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 2-methyl-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 2-methyltetralone, 2-methyl-1-tetralon, acmc-20anr7, 2-methyl-alpha-tetralone
PubChem CID 102650
IUPAC Name 2-methyl-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES CC1CCC2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1-tetralone
Densità 1.058
Punti di ebollizione 129°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.552
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 160.22
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-1-tetralone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methylnaphthalen-1-one