Learn More
2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11946751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11946751 5 g 5g
11936751 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11946751 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445160050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1314216-34-6 | C14H19BN2O2 | 258.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314216-34-6
Formula molecolare C14H19BN2O2
Molecular Weight (g/mol) 258.13
Numero MDL MFCD13176536
InChI Key CPQGLMCLTALRHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1h-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, cpqglmcltalrhf-uhfffaoysa-n, 2-methyl-1h-benzimidazole-5-boronic acidpinacol ester, 2-methyl-1h-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester, 1h-benzimidazole, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzo d imidazole, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-methyl-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzimidazole
PubChem CID 46738035
IUPAC Name 2-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-1,3-benzodiazole
SMILES CC1=NC2=CC(=CC=C2N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 211°C to 212°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 258.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.