Learn More
2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11360747
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11360747 5 g 5g
10009471 250 mg 250mg
10652073 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11360747 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB02117DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 129486-91-5
Formula molecolare C5H7N3S
Molecular Weight (g/mol) 141.192
Numero MDL MFCD03659724
InChI Key MNYPQSNAWPZXRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1h-imidazole-4-carbothioamide, 1h-imidazole-5-carbothioamide,2-methyl, 1h-imidazole-5-carbothioamide, 2-methyl, acmc-1c27g, amino 2-methylimidazol-4-yl methane-1-thione, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbothioamide
PubChem CID 2796714
IUPAC Name 2-methyl-1H-imidazole-5-carbothioamide
SMILES CC1=NC=C(N1)C(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 141.2
Percent Purity 97%