Learn More
2-Methyl-1H-imidazole, Mikromol™
Descrizione
2-Methyl-1H-imidazole
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methyl-1H-imidazole |
| CAS | 693-98-1 |
| Nomi componenti o analita | 2-Methyl-1H-imidazole |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C4 H6 N2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. F (EP), Ondansetron Imp. F (EP), 2-Methyl-1H-imidazole, GR 55299X, BP Ondansetron Impurity F, Ph Eur Ondansetron Impurity F, 2-methylimidazole (GR 55299X), Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity F, Ondansetron Impurity F |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | Cc1ncc[nH]1 |
| IUPAC Name | 2-methyl-1H-imidazole |
| Vedi altri risultati |