Learn More
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine, 97%
Codice prodotto. 11494650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494650 250 mg 250mg
11404660 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11494650 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50732.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 902836-81-1 | C12H17NO | 191.274 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 902836-81-1
Formula molecolare C12H17NO
Molecular Weight (g/mol) 191.274
Numero MDL MFCD08060961
InChI Key NQYMBSUCKZVKFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-2-p-tolyl morpholine, 2-methyl-2-4-methylphenyl morpholine, 2-methyl-2-p-tolylmorpholine, 2-methyl-2-p-tolyl-morpholine, 2-4-methylphenyl-2-methylmorpholine, morpholine, 2-methyl-2-4-methylphenyl
PubChem CID 24208807
IUPAC Name 2-methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2(CNCCO2)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine
Punto di fusione 49°C to 51°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 191.28
Percent Purity 97%