Learn More
2-Methyl-2,4-pentanediol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736952
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
107-41-5
C6H14O2
118.18
MFCD00004547
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
7870
CHEBI:62995
2-methylpentane-2,4-diol
CC(CC(C)(C)O)O
107-41-5
C6H14O2
118.18
MFCD00004547
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
7870
CHEBI:62995
2-methylpentane-2,4-diol
CC(CC(C)(C)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2, 4-pentanediol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -40.0°C
Densità 0.9220g/mL
Punti di ebollizione 197.0°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Indice di rifrazione 1.4260 to 1.4280
Quantità 1 L
Beilstein 01, 486
Fieser 01,693
Indice di Merck 15, 4746
Gravità specifica 0.922
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and lower aliphathic,hydrocarbons
Viscosità 36 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Slightly Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-2,4-pentanediol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.