Learn More
2-Methyl-2,4-pentanediol, 99+%
Codice prodotto. 10657192 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10657192 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10657192 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 219450500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 107-41-5 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2, 4-pentanediol
CAS 107-41-5
Punto di fusione -40.0°C
Densità 0.9220g/mL
Punti di ebollizione 197.0°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H14O2
Formula lineare CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Indice di rifrazione 1.4260 to 1.4280
Quantità 50 g
Beilstein 01,486
Fieser 01,693
Indice di Merck 15,4746
Gravità specifica 0.922
Sinonimo hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and lower aliphathic,hydrocarbons
InChI Key SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CC(C)(C)O)O
IUPAC Name 2-methylpentane-2,4-diol
Molecular Weight (g/mol) 118.18
PubChem CID 7870
ChEBI CHEBI:62995
Viscosità 36 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 99+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-2,4-pentanediol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2,4-pentanediol