Learn More
2-Methyl-2-butene, 90%, balance 2-Methyl-1-butene
Codice prodotto. 10196673 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10196673 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10453385 1 L Bottiglia in vetro 1L
11378621 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10196673 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 414092500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 513-35-9 | C5H10 | 70.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-35-9
Formula molecolare C5H10
Molecular Weight (g/mol) 70.14
Numero MDL MFCD00009276
InChI Key BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
IUPAC Name 2-methylbut-2-ene
SMILES CC=C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-butene
Punto di fusione -134.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.6600g/mL
Punti di ebollizione 35.0°C to 38.0°C
Punto d'infiammabilità −45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio Balance mainly 2-methyl-1-butene (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH=C(CH3)2
Indice di rifrazione 1.3860 to 1.3880
Quantità 250 mL
Beilstein 01,211
Indice di Merck 15,601
Gravità specifica 0.66
Peso formulazione 70.13
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid