Learn More
2-Methyl-2-butene, 99+%
Codice prodotto. 10646902 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10646902 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10337150 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10646902 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126490250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
2-Methyl-2-butene, 99+%, C5H10, CAS Number-513-35-9, 1,1,2-trimethylethylene, 2-butene, 2-methyl, 2-methyl-2-butene, 2-methylbutene-2, 3-methyl-2-butene, amylene, beta-isoamylene, ethylene, trimethyl, n-amylene, trimethylethylene, 250mL, 99% min. (GC), 01, 211, 35.0 deg.C to 38.0 deg.C, 100.0, 99.0 | CAS: 513-35-9 | C5H10 | 70.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-35-9
Formula molecolare C5H10
Molecular Weight (g/mol) 70.14
Numero MDL MFCD00009276
InChI Key BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
IUPAC Name 2-methylbut-2-ene
SMILES CC=C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-butene
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -134.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.6600g/mL
Punti di ebollizione 35.0°C to 38.0°C
Punto d'infiammabilità −45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH=C(CH3)2
Indice di rifrazione 1.3860 to 1.3880
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 211
Indice di Merck 15, 601
Gravità specifica 0.66
Peso formulazione 70.13
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-2-butene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.