Learn More
2-Methyl-2-butene, tech. 90%, remainder mainly 2-methyl-1-butene
Codice prodotto. 11338297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11338297 100 g 100g
11348297 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11338297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 031853.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 513-35-9 | C5H10 | 70.14 g/mol
2-Methyl-2-butene is used to prepare 3-Brom-2.3-dimethyl-1.1-dicyan-butan in the presence of 2,2'-azobis-(2,4-dimethyl-4-methoxyvaleronitrile) as a catalyst. It is used as a precursor for peroxyacetyl nitrate for the calibration purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-35-9
Formula molecolare C5H10
Molecular Weight (g/mol) 70.14
Numero MDL MFCD00009276
InChI Key BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
IUPAC Name 2-methylbut-2-ene
SMILES CC=C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-butene
Punto di fusione -134°C
Colore Colorless
Densità 0.662 g/mL
Punti di ebollizione 36°C to 40°C
Punto d'infiammabilità -45°C (-49°F)
Odore Mild
Note percentuale saggio Remainder mainly 2-methyl-1-butene
Indice di rifrazione 1.387
Quantità 100 g
Numero UN UN2460
Indice di Merck 14,607
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,benzene,ligroin,ethylene oxide and ether. Immiscible with water.
Peso formulazione 70.13
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid