Learn More
2-Methyl-2-butene, Technical Grade 90%, TRC
Codice prodotto. 30481365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481365 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2949751G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-methyl-2-butene
CAS 513-35-9
Formula molecolare C5H10
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Butene, 2-methyl-, 2-Methyl-2-butene, 1,1,2-Trimethylethylene, 2-Methyl-2-butylene, 3-Methyl-2-butene, Amylene, NSC 74118, Trimethylethene, Trimethylethylene, β-Isoamylene
InChI Formula InChI=1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
SMILES CC=C(C)C
IUPAC Name 2-methylbut-2-ene
Molecular Weight (g/mol) 70.13
Peso formulazione 70.0783