Learn More
2-Methyl-2-butene, Technical Grade 90%, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-methyl-2-butene |
| CAS | 513-35-9 |
| Formula molecolare | C5H10 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 2-Butene, 2-methyl-, 2-Methyl-2-butene, 1,1,2-Trimethylethylene, 2-Methyl-2-butylene, 3-Methyl-2-butene, Amylene, NSC 74118, Trimethylethene, Trimethylethylene, β-Isoamylene |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC=C(C)C |
| IUPAC Name | 2-methylbut-2-ene |
| Molecular Weight (g/mol) | 70.13 |
| Peso formulazione | 70.0783 |