Learn More
2-Methyl-2-nitro-1,3-propanediol, 97%
Codice prodotto. 11430668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430668 5 g 5g
11440668 25 g 25g
11450668 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430668 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25196.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 77-49-6 | C4H9NO4 | 135.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-49-6
Formula molecolare C4H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 135.12
Numero MDL MFCD00024812
InChI Key LOTYADDQWWVBDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-2-nitro-1,3-propanediol, nmpd, 2-nitro-2-methyl-1,3-propanediol, nitroisobutylglycol, 1,3-propanediol, 2-methyl-2-nitro, 2-methyl-2-nitropropanediol, 1,1-dimethylol-1-nitroethane, caswell no. 573n, epa pesticide chemical code 573900, acmc-1basy
PubChem CID 6480
IUPAC Name 2-methyl-2-nitropropane-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-nitro-1,3-propanediol
Punto di fusione 148°C to 151°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 135.12
Percent Purity 97%