Learn More
2-Methyl-2-oxazoline, 99%
Codice prodotto. 11460468
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11460468 25 g 25g
11470468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11460468 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24612.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1120-64-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
2-Methyl-2-oxazoline is used in cationic polymerization of a series of linear 2-alkyl-2-oxazolines under microwave irradiation. It undergoes polymerization with 2-butyl-2-oxazoline to form poly(2-oxazoline) block copolymer. It undergoes cationic ring-opening polymerization with 2-(dec-9-enyl)-2-oxazoline to yield copoly(2-oxazoline)s. It react with N'-phenyl-benzohydrazonoyl chloride to get 4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1,3-diphenyl-1,2,4-triazol-4-ium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Methyl-2-oxazoline is used in cationic polymerization of a series of linear 2-alkyl-2-oxazolines under microwave irradiation. It undergoes polymerization with 2-butyl-2-oxazoline to form poly(2-oxazoline) block copolymer. It undergoes cationic ring-opening polymerization with 2-(dec-9-enyl)-2-oxazoline to yield copoly(2-oxazoline)s. It react with N′-phenyl-benzohydrazonoyl chloride to get 4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1,3-diphenyl-1,2,4-triazol-4-ium chloride.
Solubility
Soluble in water (7051 mg/L at 25°C).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-64-5
Formula molecolare C4H7NO
Molecular Weight (g/mol) 85.11
Numero MDL MFCD00005298
InChI Key GUXJXWKCUUWCLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-2-oxazoline, 2-methyloxazoline, 2-methyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-2-methyl, 2-methyl-2-oxazolin, 2-methyl-1,3-oxazoline, 2-oxazoline, 2-methyl, 4,5-dihydro-2-methyl-1,3-oxazole, poly 2-methyl-2-oxazoline, methyl oxazoline
PubChem CID 70713
ChEBI CHEBI:53614
IUPAC Name 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
SMILES CC1=NCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-oxazoline
Densità 1.01
Punti di ebollizione 109°C to 111°C
Punto d'infiammabilità 20°C (68°F)
Indice di rifrazione 1.434
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 104227
Informazioni di solubilità Soluble in water (7051mg/L at 25°C).
Peso formulazione 85.11
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-2-oxazoline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2-oxazoline