Learn More
2-Methyl-2-pentenal, 97%
Codice prodotto. 10622233 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10622233 25 g Bottiglia in vetro 25g
10380474 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10622233 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359960250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 623-36-9 | C6H10O | 98.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-36-9
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.15
Numero MDL MFCD00006978
InChI Key IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
Sinonimo 2-methyl-2-pentenal, 2-pentenal, 2-methyl, e-2-methyl-2-pentenal, 2-methyl-3-ethylacrolein, 2-methyl-2-penten-1-al, 2-methyl-2-pentene-1-al, 2,4-dimethylcrotonaldehyde, trans-2-methyl-2-pentenal, e-2-methylpent-2-enal, unii-98qag1u530
PubChem CID 5319754
IUPAC Name (E)-2-methylpent-2-enal
SMILES CCC=C(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-pentenal
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 134.0°C to 136.0°C
Punto d'infiammabilità 31°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CH=C(CH3)CHO
Indice di rifrazione 1.4470 to 1.4550
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 98.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-2-pentenal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.