Learn More
2-Methyl-2-pentenal, (E)+(Z), 97%
Codice prodotto. 11472358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11472358 100 g 100g
11462358 25 g 25g
11482358 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11472358 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15729.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 623-36-9 | C6H10O | 98.145 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-36-9
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.145
Numero MDL MFCD00006978
InChI Key IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
Sinonimo 2-methyl-2-pentenal, 2-pentenal, 2-methyl, e-2-methyl-2-pentenal, 2-methyl-3-ethylacrolein, 2-methyl-2-penten-1-al, 2-methyl-2-pentene-1-al, 2,4-dimethylcrotonaldehyde, trans-2-methyl-2-pentenal, e-2-methylpent-2-enal, unii-98qag1u530
PubChem CID 5319754
IUPAC Name (E)-2-methylpent-2-enal
SMILES CCC=C(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-pentenal
Nota nome (E)+(Z)
Punto di fusione -90°C
Densità 0.86
Punti di ebollizione 134°C to 136°C
Punto d'infiammabilità 31°C (87°F)
Odore Pleasant
Indice di rifrazione 1.4495
Quantità 100 g
Numero UN UN1988
Beilstein 506124
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 98.15
Percent Purity 97%