Learn More
2-Methyl-2-pentenoic acid, 99%
Codice prodotto. 11467917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11467917 10 g 10g
11477917 50 g 50g
11487917 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11467917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16587.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3142-72-1 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3142-72-1
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.144
Numero MDL MFCD00002655
InChI Key JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Sinonimo 2-methyl-2-pentenoic acid, trans-2-methyl-2-pentenoic acid, e-2-methylpent-2-enoic acid, e-2-methyl-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, 2-methyl, 2-pentenoic acid, 2-methyl-, e, e-2-methylpent-2-en-1-oic acid, s-2-methylpentenoic acid, 2e-2-methylpent-2-enoic acid, 2-methylpent-2-en-1-oic acid
PubChem CID 5365909
IUPAC Name (E)-2-methylpent-2-enoic acid
SMILES CCC=C(C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-pentenoic acid
Densità 0.978
Punti di ebollizione 120°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 107°C (225°F)
Odore Characteristic
Quantità 10 g
Numero UN UN3265
Peso formulazione 114.15
Percent Purity 99%