Learn More
2-Methyl-2-propanethiol, 99%
Codice prodotto. 10572731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10572731 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10467730 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10205390 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10572731 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149020500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-66-1 | C4H10S | 90.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 75-66-1
Formula molecolare C4H10S
Molecular Weight (g/mol) 90.18
Numero MDL MFCD00004857
InChI Key WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-2-propanethiol, tert-butyl mercaptan, tert-butylthiol, tert-butanethiol, 2-propanethiol, 2-methyl, tert-butylmercaptan, t-butyl mercaptan, t-butylmercaptan, 2-isobutanethiol, tertiary-butyl mercaptan
PubChem CID 6387
IUPAC Name 2-methylpropane-2-thiol
SMILES CC(C)(C)S
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-propanethiol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -1.1°C
Colore Colorless
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 62°C to 65°C
Punto d'infiammabilità -24°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CSH
Indice di rifrazione 1.4220 to 1.424
Quantità 50 mL
Beilstein 01, 383
Indice di Merck 15, 1582
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in liquid h2s,very soluble in alcohol and ether
Viscosità 0.638 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 90.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-propanethiol
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P331-NON provocare il vomito.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.