Learn More
2-Methyl-2-propen-1-ol, 98%
Codice prodotto. 10756361 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10756361 10 mL 10mL
10773144 100 mL 100mL
10153530 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10756361 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150290100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 513-42-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-42-8
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00004737
InChI Key BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol
PubChem CID 10557
IUPAC Name 2-methylprop-2-en-1-ol
SMILES CC(=C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-propen-1-ol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -50°C
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 113°C to 115°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=C(CH3)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.427
Quantità 10 mL
Beilstein 01, 443
Gravità specifica 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: 11 %. Other solubilities: soluble in alcohols,esters,ketones and,hydrocarbons
Viscosità 2.24 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-2-propen-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.