Learn More
2-Methyl-2-thiazoline, 97%
Codice prodotto. 11384554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11384554 25 g 25g
11394554 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11384554 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01329.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2346-00-1 | C4H7NS | 101.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2346-00-1
Formula molecolare C4H7NS
Molecular Weight (g/mol) 101.17
Numero MDL MFCD00005314
InChI Key JUIQOABNSLTJSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-2-thiazoline, 2-methylthiazoline, thiazole, 4,5-dihydro-2-methyl, 2-methyl-4,5-dihydrothiazole, 4,5-dihydro-2-methylthiazole, methyl-2-thiazoline, 2-thiazoline, 2-methyl, unii-8z6ua8v7wn, methyl-2 delta-2 thiazoline, methyl-2 delta-2 thiazoline french
PubChem CID 16867
IUPAC Name 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole
SMILES CC1=NCCS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-thiazoline
Punto di fusione -101°C
Punti di ebollizione 144°C to 145°C
Punto d'infiammabilità 37°C (98°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 104274
Peso formulazione 101.17
Percent Purity 97%