Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 240.0°C to 241.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula molecolare | C4H14N4O4S3 |
| Vedi altri risultati |