Learn More
2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, 98%
Codice prodotto. 10511761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10511761 500 g Plastic bottle 500g
10306870 5 g Glass Bottle 5g
10183270 100 g Plastic bottle 100g
10076003 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10511761 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127895000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 867-44-7 | C2H6N2S·1/2H2SO4 | 139.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 867-44-7
Numero MDL MFCD00013055
InChI Key BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo s-methylisothiourea hemisulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, carbamimidothioic acid, methyl ester, sulfate 2:1, s-methylisothiourea sulfate 2:1, s-methylthiouronium sulfate 2:1, bis 2-methylisothiouronium sulphate, methyl carbamimidothioate sulfate 2:1, methylcarbamimidothioate sulfate 2:1, s-methylisothiourea, sulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea sulfate 2:1
PubChem CID 13347
IUPAC Name methyl carbamimidothioate;sulfuric acid
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 240.0°C to 241.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C2H6N2S·1/2H2SO4
Formula lineare [CH3SC(=NH)NH2]2·1/2H2SO4
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 260g/L (20°C). Other solubilities: 4g/L methanol (20°C)
Molecular Weight (g/mol) 139.18
Peso formulazione 139.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico