Learn More
2-Methyl-2H-indazole-3-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10692695
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10692695 5 g Amber Glass Bottle 5g
10607893 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10687303 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10692695 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC44404DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Identificatori chimici
CAS 34252-54-5
Formula molecolare C9H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 160.18
Numero MDL MFCD00839530
InChI Key SMWLSZQHLMZHHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-2h-indazole-3-carbaldehyde, 2-methyl-3-formylindazole, 2h-indazole-3-carboxaldehyde,2-methyl
PubChem CID 818117
IUPAC Name 2-methylindazole-3-carbaldehyde
SMILES CN1N=C2C=CC=CC2=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2H-indazole-3-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 160.18
Percent Purity 97%