Learn More
2-Methyl-3-(2-furyl)propenal, 97%
Codice prodotto. 11489372
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489372 50 g 50g
11479372 10 g 10g
11499372 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11489372 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10125.18
CAS: 874-66-8 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-66-8
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00063240
InChI Key ZNBXZUKDRRRQJK-FNORWQNLSA-N
Sinonimo 2-methyl-3-2-furyl propenal, alpha-methylfurylacrolein, 2-methyl-3-2-furyl acrolein, furfurylidene-2-propanal, furfurylidine-2-propanal, 2-methyl-3-furylacrolein, alpha-methyl-2-furanacrolein, 2-furfurylidenepropionaldehyde, 3-2-furyl methacrylaldehyde, 2-methyl-3 2-furyl acrolein
PubChem CID 6210220
IUPAC Name (E)-3-(furan-2-yl)-2-methylprop-2-enal
SMILES CC(=CC1=CC=CO1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-3- (2-furyl)propenal
Densità 1.097
Punti di ebollizione 280°C to 281°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.614
Quantità 50 g
Beilstein 2438
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid