Learn More
2-Methyl-3-[(3,4-methylenedioxy)phenyl]propionic acid, Alfa Aesar™
Codice prodotto. 11387529
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387529 1 g 1g
11397529 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387529 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27924.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool dry conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77269-66-0
Formula molecolare C11H12O4
Molecular Weight (g/mol) 208.213
Numero MDL MFCD06203229
InChI Key DBXAHUCZEXVUKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-3-3,4-methylenedioxy phenyl propionic acid, 3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methylpropanoic acid, 3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methylpropanoic acid, 3-2h-benzo d 1,3-dioxolen-5-yl-2-methylpropanoic acid, acmc-20anr1, 1,3-benzodioxole-5-propanoicacid, a-methyl, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionic acid, 3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methyl-propanoic acid, 1,3-benzodioxole-5-propanoic acid, .alpha.-methyl, alpha-methyl-1,?3-benzodioxole-?5-?propanoic acid
PubChem CID 19614615
IUPAC Name 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(CC1=CC2=C(C=C1)OCO2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-3-[(3,4-methylenedioxy)phenyl]propionic acid
Punto di fusione 77°C to 80°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 208.21