Learn More
2-Methyl-3-butyn-2-ol, 98%
Codice prodotto. 11371967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11371967 2500 mL 2.50L
11351967 100 mL 100mL
11361967 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11371967 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07593.0F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 115-19-5 | C5H8O | 84.118 g/mol
2-Methyl-3-butyn-2-ol is used as an intermediate in the manufacture of products for the agrochemical and specialty chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Methyl-3-butyn-2-ol is used as an intermediate in the manufacture of products for the agrochemical and specialty chemical industry.
Solubility
Fully miscible.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-19-5
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.118
Numero MDL MFCD00004467
InChI Key CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
PubChem CID 8258
IUPAC Name 2-methylbut-3-yn-2-ol
SMILES CC(C)(C#C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Punto di fusione 2°C to 3°C
Densità 0.863
Punti di ebollizione 103°C to 104°C
Punto d'infiammabilità 22°C (72°F)
Indice di rifrazione 1.421
Quantità 2500 mL
Numero UN UN1987
Beilstein 635746
Indice di Merck 14,6034
Informazioni di solubilità Fully miscible.
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 98%