Learn More
(2-Methyl-3-furyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10565354
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10565354
Marca: Thermo Scientific Maybridge CD10514DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 5554-99-4
Formula molecolare C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.128
Numero MDL MFCD00052572
InChI Key FTYOGLDPNBZSQC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777165
IUPAC Name (2-methylfuran-3-yl)methanol
SMILES CC1=C(C=CO1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Methyl-3-furyl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Sinonimo 2-methylfuran-3-yl methanol, 2-methyl-3-furyl methanol, 2-methyl-3-furanmethanol, 3-hydroxymethyl-2-methylfuran, 3-furanmethanol, 2-methyl, 2-methyl-furan-3-yl-methanol, 3-furanmethanol,2-methyl, 2-methylfur-3-yl methanol, 2-methyl-3-furyl methan-1-ol
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 97%