Learn More
2-Methyl-3-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11424143
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424143 500 g 500g
11404143 25 g 25g
11414143 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11424143 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10347.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 603-83-8
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00007731
InChI Key HFCFJYRLBAANKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-6-nitrotoluene, 3-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-3-nitro, o-toluidine, 3-nitro, 2-methyl-3-nitro-aniline, 1-amino-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-aminotoluene, 2-methyl-3-nitrobenzenamine, 2-methyl-3-nitro-phenylamine, 2-methyl-3-nitrophenyl amine
PubChem CID 11783
IUPAC Name 2-methyl-3-nitroaniline
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-3-nitroaniline
Punto di fusione 88°C to 91°C
Densità 1.378
Punti di ebollizione 305°C
Odore Characteristic
Quantità 500 g
Numero UN UN2660
Beilstein 388393
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%