Learn More
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride, 97%
Codice prodotto. 11469157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469157 25 g 25g
11444807 1 g 1g
11459157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11469157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21267.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6656-49-1 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6656-49-1
Formula molecolare C8H6F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 205.14
Numero MDL MFCD00042322
InChI Key KQUQBPVYIURTNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-3-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-6-trifluoromethyltoluene, 2-methyl-1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, 2-nitro-6-trifluoromethyl toluene, 2-methyl-3-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 2-methyl-1-nitro-3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-nitro-o-xylene, 3-trifluoromethyl-2-methyl-1-nitrobenzene, pubchem4816, 2-methyl-3-nitro-benzotrifluoride
PubChem CID 81171
IUPAC Name 2-methyl-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Punti di ebollizione 86°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.478
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2457216
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 205.14
Percent Purity 97%